Documenti fondamentali
JWPH6EA5562B
J & W Pharmlab LLC
trans-4-Phenyl-cyclohexylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.73
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-4-phenylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12H,6-9,13H2;1H/t11-,12-;
InChI
QVXHKOSLFZUMHB-GJTSMBTKSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1690S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1690S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)