Documenti fondamentali
JWPH57C9E253
J & W Pharmlab LLC
3-Trifluoromethoxy-cyclohexylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.63
Numero MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3NO.ClH/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6;/h5-6H,1-4,11H2;1H
InChI
SXTXWRXLISYCJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1422S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1422S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)