JWPH3249ED63
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-11-6-9-8-5-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
InChI
LJVHHHFNCBLTHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)