Documenti fondamentali
JWPH3249ECA4
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-4-methyl-isothiazole
Scegli un formato
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 989.21
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 90R0334-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 989.21
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.05
Numero MDL:
SKU del venditore: 90R0334-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-4-methylisothiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-6-4(3)5/h2H,1H3
InChI
WPCSBZGLVJFKPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)