Documenti fondamentali
JWPH3249EC27
J & W Pharmlab LLC
Thiazole-2-carbothioic acid amide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.22
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-thiazole-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C4H4N2S2/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H,(H2,5,7)
InChI
XDORZTKINJTHOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0147
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0147
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)