Documenti fondamentali
JWPH3249EC20
J & W Pharmlab LLC
[2-(2-Chloro-phenyl)-thiazol-4-yl]-methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 90R0133-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 90R0133-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H8ClNOS/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-12-7(5-13)6-14-10/h1-4,6,13H,5H2
InChI
UTFHLPKQSTYCNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0133
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)