Documenti fondamentali
JWPH3249EB0C
J & W Pharmlab LLC
1,4,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-6-ylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.75
Numero MDL:
Iupac Name
1,4,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-12(2)6-7-14(3)11-5-4-9(13)8-10(11)12;/h4-5,8H,6-7,13H2,1-3H3;1H
InChI
OXKJGRSBHYRVML-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0239S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0239S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)