Documenti fondamentali
JWPH3249EADD
J & W Pharmlab LLC
4-Chloromethyl-quinoline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.09
Numero MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-8-5-6-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-6H,7H2;1H
InChI
YCSBVZQGDUCJIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0182S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0182S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)