Documenti fondamentali
JWPH3249E8E1
J & W Pharmlab LLC
(R)-(Pyrrolidin-3-yloxy)-acetic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl (R)-2-(pyrrolidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)5-11-6-2-3-8-4-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI
UVWLDEJPOAOZOV-FYZOBXCZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)