Documenti fondamentali
JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
InChI
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)