JWPH3249E7C4
J & W Pharmlab LLC
cis-2-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Scegli un formato
SKU del venditore: 75R0200-50MG
CHF 316.93
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 75R0200-50MG
CHF 316.93
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-7-8-13-11(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1
InChI
CQACFNSKPYNJEE-QWRGUYRKSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)