JWPH3249E71F
J & W Pharmlab LLC
2-Benzyl-2,7-diaza-spiro[4.4]nonane dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 75R0020S-100MG
CHF 226.41
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 75R0020S-100MG
CHF 226.41
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2.2ClH/c1-2-4-13(5-3-1)10-16-9-7-14(12-16)6-8-15-11-14;;/h1-5,15H,6-12H2;2*1H
InChI
HMCPNAXNVHQMBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0020S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)