Documenti fondamentali
JWPH3249E71B
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-2,7-diaza-spiro[4.4]nonane hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 856.09
500 MG
CHF 1’191.56
1 G
CHF 1’921.09
SKU del venditore: 75R0019M-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 856.09
500 MG
CHF 1’191.56
1 G
CHF 1’921.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.76
Numero MDL:
SKU del venditore: 75R0019M-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2.ClH/c1-2-4-12(5-3-1)15-9-7-13(11-15)6-8-14-10-13;/h1-5,14H,6-11H2;1H
InChI
BCKKWKAASJOXMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0019M
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0019M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)