Documenti fondamentali
JWPH3249E6E1
J & W Pharmlab LLC
4-tert-Butoxy-pyrimidine-2-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 258.36
250 MG
CHF 324.92
500 MG
CHF 458.04
1 G
CHF 722.96
5 G
CHF 2’389.69
SKU del venditore: 70R0496-100MG
CHF 258.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 258.36
250 MG
CHF 324.92
500 MG
CHF 458.04
1 G
CHF 722.96
5 G
CHF 2’389.69
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
SKU del venditore: 70R0496-100MG
CHF 258.36
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(tert-butoxy)pyrimidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-9(2,3)13-8-4-5-11-7(6-10)12-8/h4-5H,1-3H3
InChI
ICPVFTFBLJDEQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0496
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0496
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)