Documenti fondamentali
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
Scegli un formato
50 MG
CHF 323.59
100 MG
CHF 456.71
250 MG
CHF 589.84
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 70R0260-50MG
CHF 323.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 323.59
100 MG
CHF 456.71
250 MG
CHF 589.84
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179
Numero MDL:
SKU del venditore: 70R0260-50MG
CHF 323.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
InChI
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)