Documenti fondamentali
JWPH3249E5A3
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dihydroxy-2-pyridin-2-yl-pyrimidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 70R0077-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 70R0077-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6-dihydroxy-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-7-6(10(16)17)12-8(13-9(7)15)5-3-1-2-4-11-5/h1-4,14H,(H,16,17)(H,12,13,15)
InChI
GHGUXTXCARENBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0077
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0077
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)