Documenti fondamentali
JWPH3249E521
J & W Pharmlab LLC
3,6-difluoropyridin-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.56
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-difluoropyridin-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4F2N2.ClH/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8;/h1-2H,(H2,8,9);1H
InChI
BUJXPMFZQVTXQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1220S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1220S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)