JWPH3249E45B
J & W Pharmlab LLC
2-Hydroxy-4-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 69R0936-50MG
CHF 267.68
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 69R0936-50MG
CHF 267.68
Iupac Name
2-hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-3-2-4(8(9,10)11)12-6(13)5(3)7(14)15/h2H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
ZPCDIHWOWKYXGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)