Documenti fondamentali
JWPH3249E452
J & W Pharmlab LLC
6-Amino-2-chloro-4-methyl-nicotinonitrile
Scegli un formato
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’255.46
5 G
CHF 4’841.85
SKU del venditore: 69R0925-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 456.71
100 MG
CHF 589.84
250 MG
CHF 722.96
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’255.46
5 G
CHF 4’841.85
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.6
Numero MDL:
SKU del venditore: 69R0925-50MG
CHF 456.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-amino-2-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-2-6(10)11-7(8)5(4)3-9/h2H,1H3,(H2,10,11)
InChI
ODMRBRUDPUNEHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0925
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)