Documenti fondamentali
JWPH3249E1DE
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-pyridin-2-yl-methylamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(6-methyl-2-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.2ClH/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6;;/h2-4H,5,8H2,1H3;2*1H
InChI
JVVKMXGAWNLVLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0208S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)