Documenti fondamentali
JWPH3249E052
J & W Pharmlab LLC
3-Amino-quinoxaline-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-amino-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-8-7(9(13)14)11-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14)
InChI
WINJFUJIPMQGNL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0410
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0410
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)