Documenti fondamentali
JWPH3249DFCE
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-imidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
Scegli un formato
50 MG
CHF 226.41
100 MG
CHF 258.36
250 MG
CHF 323.59
500 MG
CHF 456.71
1 G
CHF 525.94
5 G
CHF 1’917.09
SKU del venditore: 68R0236T-50MG
CHF 226.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 226.41
100 MG
CHF 258.36
250 MG
CHF 323.59
500 MG
CHF 456.71
1 G
CHF 525.94
5 G
CHF 1’917.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.06
Numero MDL:
SKU del venditore: 68R0236T-50MG
CHF 226.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromoimidazo[1,5-a]pyridine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H5BrN2.C2HF3O2/c8-7-3-1-2-6-4-9-5-10(6)7;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
InChI
FFDODEQRXWSGEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0236T
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)