Documenti fondamentali
JWPH3249DEB9
J & W Pharmlab LLC
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane-4-carboxylic acid benzyl ester oxalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.34
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2.C2H2O4/c17-13(18-10-12-4-2-1-3-5-12)16-9-8-15-11-14(16)6-7-14;3-1(4)2(5)6/h1-5,15H,6-11H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
KEPPEDGOWWILDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0396X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0396X
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)