JWPH3249DE0E
J & W Pharmlab LLC
(S)-Octahydro-pyrido[1,2-a]pyrazine
Scegli un formato
SKU del venditore: 65R0182-50MG
CHF 242.38
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 65R0182-50MG
CHF 242.38
Iupac Name
(9aS)-octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-2-5-10-6-4-9-7-8(10)3-1/h8-9H,1-7H2/t8-/m0/s1
InChI
ONHPOXROAPYCGT-QMMMGPOBSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0182
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)