JWPH3249DD8D
J & W Pharmlab LLC
7-Nitro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 65R0056-50MG
CHF 323.59
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 65R0056-50MG
CHF 323.59
Iupac Name
7-nitro-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c12-8-4-9-6-2-1-5(11(13)14)3-7(6)10-8/h1-3,9H,4H2,(H,10,12)
InChI
MLRCQCJQHUFFBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)