Documenti fondamentali
JWPH3249DD75
J & W Pharmlab LLC
1-(3-Methoxy-pyridin-2-yl)-piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.17
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-methoxy-2-pyridinyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O.2ClH/c1-14-9-3-2-4-12-10(9)13-7-5-11-6-8-13;;/h2-4,11H,5-8H2,1H3;2*1H
InChI
XUIKTDZQHPBVKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0038S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0038S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)