Documenti fondamentali
JWPH3249DB77
J & W Pharmlab LLC
Cyclopropyl-methyl-piperidin-4-yl-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.18
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-methyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11(8-2-3-8)9-4-6-10-7-5-9;;/h8-10H,2-7H2,1H3;2*1H
InChI
GMLUQDIKQHBMKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0745S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0745S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)