Documenti fondamentali
JWPH3249DB5C
J & W Pharmlab LLC
(4-Benzyloxy-phenyl)-piperidin-4-yl-methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.38
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(benzyloxy)phenyl](4-piperidinyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO2/c21-19(17-10-12-20-13-11-17)16-6-8-18(9-7-16)22-14-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,20H,10-14H2
InChI
JVPMDDZSVXOPLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0718
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0718
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)