Documenti fondamentali
JWPH3249DB5B
J & W Pharmlab LLC
1,3,8-Triaza-spiro[4,5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 60R0717S-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 267.68
100 MG
CHF 342.23
250 MG
CHF 492.66
500 MG
CHF 790.86
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Numero MDL:
SKU del venditore: 60R0717S-50MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c11-6-7(10-5-9-6)1-3-8-4-2-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);1H
InChI
BCJOSLOHQWTBNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)