Documenti fondamentali
JWPH3249DAE8
J & W Pharmlab LLC
8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diaza-spiro[4.5]decan-2-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 292.97
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 589.84
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 60R0505-50MG
CHF 292.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 292.97
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 589.84
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 60R0505-50MG
CHF 292.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)
InChI
FVNFBBAOMBJTST-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0505
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)