Documenti fondamentali
JWPH3249D9CC
J & W Pharmlab LLC
1-(4-Fluoro-benzoyl)-piperidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzoyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H12FNO2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(16)14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4H,5-8H2
InChI
JBHMGVTZNXWWFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0168
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0168
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)