JWPH3249D983
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-4-(4-chloro-benzoyl)-piperidine
Scegli un formato
SKU del venditore: 60R0099-100MG
CHF 276.99
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 60R0099-100MG
CHF 276.99
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chlorobenzoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22ClNO3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-13(9-11-19)15(20)12-4-6-14(18)7-5-12/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3
InChI
UGKNVKLWKSPWPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0099
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)