Documenti fondamentali
JWPH3249D936
J & W Pharmlab LLC
2-Bromo-4-(2-methoxy-ethoxy)-phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-4-5-13-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI
DAQDBWKQGYANFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/57R0003
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)