Documenti fondamentali
JWPH3249D8C5
J & W Pharmlab LLC
2-Chloro-1-oxazol-4-yl-ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-1-(1,3-oxazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-1-5(8)4-2-9-3-7-4/h2-3H,1H2
InChI
MIAVKNLLTKHRMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0474
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0474
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)