Documenti fondamentali
JWPH3249D722
J & W Pharmlab LLC
3-Cyclopropyl-morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.19
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-6(1)7-5-9-4-3-8-7/h6-8H,1-5H2
InChI
KLFPQNHKRHERBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0150
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/53R0150
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)