Documenti fondamentali
JWPH3249D655
J & W Pharmlab LLC
8-Hydroxy-isoquinoline-5-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 292.97
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 585.84
500 MG
CHF 978.56
1 G
CHF 1’764.00
5 G
CHF 6’556.50
SKU del venditore: 50R0392-50MG
CHF 292.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 292.97
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 585.84
500 MG
CHF 978.56
1 G
CHF 1’764.00
5 G
CHF 6’556.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 50R0392-50MG
CHF 292.97
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-11-5-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI
BESWMYJOHAAZRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)