Documenti fondamentali
JWPH3249D5D2
J & W Pharmlab LLC
Decahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 215.76
100 MG
CHF 242.38
250 MG
CHF 292.97
500 MG
CHF 391.48
1 G
CHF 589.84
5 G
CHF 2’176.69
SKU del venditore: 50R0255S-50MG
CHF 215.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 215.76
100 MG
CHF 242.38
250 MG
CHF 292.97
500 MG
CHF 391.48
1 G
CHF 589.84
5 G
CHF 2’176.69
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.71
Numero MDL:
SKU del venditore: 50R0255S-50MG
CHF 215.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
decahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H
InChI
UHPVXZBGHNSXBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0255S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)