Documenti fondamentali
JWPH3249D4DA
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.16
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI
DKFNCZWJHGMHGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0027S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0027S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)