JWPH3249D4AA
J & W Pharmlab LLC
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole
About This Item
Iupac Name
4,6-difluoroisoindoline
Inchi Code
1S/C8H7F2N/c9-6-1-5-3-11-4-7(5)8(10)2-6/h1-2,11H,3-4H2
InChI
FWBHIHDAOIYJOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0845
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)