Documenti fondamentali
JWPH3249D4A3
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-5-methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-5-methoxyisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C9H8BrNO2/c1-13-8-2-5-4-11-9(12)6(5)3-7(8)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI
XQCYRBWOLQWKDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0819
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0819
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)