Documenti fondamentali
JWPH3249D04F
J & W Pharmlab LLC
3-tert-Butoxycarbonylmethyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.32
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-13(18)8-12-10-6-5-9(14(19)20-4)7-11(10)16-17-12/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI
PGGZIIZMNLMYPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0673
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0673
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)