Documenti fondamentali
JWPH3249CBCA
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-benzofuran-7-ylamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 190.46
250 MG
CHF 206.44
500 MG
CHF 226.41
1 G
CHF 259.69
5 G
CHF 659.06
25 G
CHF 1’857.19
SKU del venditore: 20R1125S-100MG
CHF 190.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 190.46
250 MG
CHF 206.44
500 MG
CHF 226.41
1 G
CHF 259.69
5 G
CHF 659.06
25 G
CHF 1’857.19
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
SKU del venditore: 20R1125S-100MG
CHF 190.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3H,4-5,9H2;1H
InChI
OCOWBOSIWANYDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)