JWPH3249CA82
J & W Pharmlab LLC
2-Benzofuran-3-yl-ethylamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 20R0763S-50MG
CHF 186.47
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 20R0763S-50MG
CHF 186.47
Iupac Name
2-(1-benzofuran-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7H,5-6,11H2;1H
InChI
JBAFZXMJZNTCIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0763S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)