Documenti fondamentali
JWPH3249C9F7
J & W Pharmlab LLC
2-Phenyl-2-piperidin-1-yl-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.3
Numero MDL:
Iupac Name
2-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c15-11-13(12-7-3-1-4-8-12)14-9-5-2-6-10-14/h1,3-4,7-8,13,15H,2,5-6,9-11H2
InChI
WBDNHYWAUADMHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0577
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0577
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)