Documenti fondamentali
JWPH3249C5A4
J & W Pharmlab LLC
2,6-Dimethoxy-benzamidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dimethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11;/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11);1H
InChI
DTTQMRUMYMSHDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0044S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0044S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)