JWPH3249C4D6
J & W Pharmlab LLC
6-Ethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxin-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 10R0460-50MG
CHF 323.59
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 10R0460-50MG
CHF 323.59
Iupac Name
6-ethyl-2,2-dimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-4-6-5-7(9)11-8(2,3)10-6/h5H,4H2,1-3H3
InChI
BHYAGWPOZQFMQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0460
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)