Documenti fondamentali
JWPH3249C48D
J & W Pharmlab LLC
3-Ethyl-4-formyl-benzonitrile
Scegli un formato
50 MG
CHF 276.99
100 MG
CHF 359.53
250 MG
CHF 524.61
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
SKU del venditore: 10R0353-50MG
CHF 276.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 276.99
100 MG
CHF 359.53
250 MG
CHF 524.61
500 MG
CHF 856.09
1 G
CHF 1’388.59
5 G
CHF 5’382.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 10R0353-50MG
CHF 276.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethyl-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-2-9-5-8(6-11)3-4-10(9)7-12/h3-5,7H,2H2,1H3
InChI
JEYCHKIOSFTPQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)