Documenti fondamentali
ELGH9602CB7E
Exelgen Discovery Ltd.
(3-Methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.27
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)14-10(7)6-11(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)