Documenti fondamentali
ELGH9602CB69
Exelgen Discovery Ltd.
2-(2-Fluorophenyl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI
JMLSZQAVDKFFCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)