Documenti fondamentali
ENAH99A53A9B
Enamine
{5,5-dimethylbicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Numero MDL:
Iupac Name
(5,5-dimethylbicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)7-3-4-9(8,5-7)6-10/h7,10H,3-6H2,1-2H3
InChI
FIJAQNXNCNKZTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7676795
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7676795
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)